Learn More
Kalziumstearat, TRC
Artikelnummer. 30006785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006785 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1456705G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-23-0
Summenformel 2 C18 H35 O2 . Ca
Molekulargewicht (g/mol) 607.02
Synonym Calcium Stearate
IUPAC-Name Calcium; Octadecanoat
SMILES [Ca+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Stearate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Formelmasse 606.49