Learn More
Calciumsulfat, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11924251 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10308310 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10771614 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15119253 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11924251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217520025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 €
    202.65 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 39.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-Name Calcium; Sulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium sulfate
Schmelzpunkt 1450.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel CaSO4
Fieser 01,107
Merck Index 15,1708
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formelmasse 136.14
Reinheit (%) 99%
Güte Rein