Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, 98+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 11348611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Förpackningsstorlek:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge Verpackung Förpackningsstorlek
11348611 2.5 kg Kunststoffflasche -
10462031 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10398690 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11348611 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 225270025
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Se alle kampagner
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-Name Calcium; Sulfat; Dihydrat
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Calcium sulfate dihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14,1706
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formelmasse 172.17
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.