Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12045390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Conditionnement:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung unitSize
12045390 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
12055390 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12045390 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-Name Calcium; Sulfat; Dihydrat
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Calcium sulfate dihydrate
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel CaSO4·2H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formelmasse 172.17
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.