Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, ≥99 %, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15647750 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15647750 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15637750 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15647750
Marke: Honeywell Research Chemicals C3771500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumsulfatdihydrat, Phosphogips, Landgips, Annalin, Gipsit, Satinit, Gipsstein, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumsulfatdihydrat
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel CaSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Calciumdihydratsulfat
Formelmasse 172.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche