Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, Puriss., gemäß analytischer NF-Spezifikation, E 516, 99.0-101.0 % (Anhydrid-basiert), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7111747 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15631100 1 kg 1 Kilogramm
15651100 6 x 1 kg 6 Stück
15641100 25 kg 25 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15631100
Marke: Honeywell-Fluka 120561KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von NF, E516, 99.0 bis  101.0 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumsulfatdihydrat, Phosphogips, Landgips, Annalin, Gipsit, Satinit, Gipsstein, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-Name Calcium; Sulfat; Dihydrat
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumsulfatdihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF
Menge 1 kg
Strukturformel CaSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 172.17 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
Güte puriss.