Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30339775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339775 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC14568025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Sulfate Dihydrate
CAS 10101-41-4
Summenformel Ca . O4 S . 2 H2 O
Menge 25 g
Synonym Calcium sulfate dihydrate, Sulfuric Acid Calcium Salt (1:1) Dihydrate, Annaline, Calcigen, Calcium Sulfate (1:1) Dihydrate, Calcium Sulfate (CaSO4) Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate (CaSO4.2H2O), Compactrol, Gypsum Dihydrate, Mineral White
InChI-Formel InChI=1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
SMILES O.O.[Ca+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Calcium; Sulfat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 172.17
Formelmasse 171.9354