Learn More
Calciumsulfat, technisch, (Gipsverband), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10620331 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
3 Kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10620331
Marke: Fisher Chemical C/2280/63
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 1450°C
CAS 7778-18-9
Farbe Weiß
pH 6 to 7.6
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Summenformel CaO4S
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Calciumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
Formelmasse 145.15g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß