Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Sulfite |
| CAS | 10257-55-3 |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | CaH2O3S |
| MDL-Nummer | MFCD00040663 |
| Synonym | calcium sulfite, calcium sulphite, sulfurous acid, calcium salt 1:1, calciumsulfit, calcium 2+ sulfite |
| InChI-Schlüssel | GBAOBIBJACZTNA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ca++].OS(O)=O |
| IUPAC-Name | Calciumschweflige Säure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.15 |
| Mehr anzeigen |