Learn More
Calcium, technisch, Metall, Teile, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11493673 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11493673 25 g 25 Gramm
10000060 100 g 100 Gramm
11443663 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11493673
Marke: Fisher Chemical C/0840/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ca, CAS-Nummer-7440-70-2, 100 g, 1484 °C, grau, 40,07 g/mol, 845 °C, 85314, Kunststoff-Pulverbehälter, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Siedepunkt 1484°C
Schmelzpunkt 845°C
Farbe Grau
pH 14
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Formelmasse 40.07g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.