Learn More
Calciumthiosulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
12655117 1 L 1 Liter
12665117 5 L 5 Liter
2 options
Artikelnummer. 12655117
Marke: Thermo Scientific Acros 447870010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10124-41-1 | CaO3S2 | 152.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium thiosulfate
CAS 10124-41-1, 7732-18-5
Menge 1 L
Summenformel CaO3S2
Strukturformel CaS2O3
Synonym calcium thiosulfate, tecesal, calcium thiosulphate, calcium hyposulfite, caswell no. 153, unii-2io10o728e, calcium thiosulfate ca s2o3, epa pesticide chemical code 080101, thiosulfuric acid h2s2o3 , calcium salt 1:1, thiosulfuric acid, calcium salt 1:1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
InChI-Schlüssel FAYYUXPSKDFLEC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Molekulargewicht (g/mol) 152.21
PubChem CID 24964
Formelmasse 152.21
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.245
Dichte 1.2450g/mL