Learn More
Calciumwolframat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049148
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11312138 25 g 25 Gramm
11302138 100 g 100 Gramm
11392128 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11312138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013051.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7790-75-2
Calcium tungsten oxide is used as a luminophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-75-2
MDL-Nummer MFCD00010913
Synonym Calcium tungstate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium tungsten oxide
Schmelzpunkt 1620°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,1712
Löslichkeitsinformationen Insoluble in H2O; Decomposes by hot HCl,HNO3
Formelmasse 287.93
Reinheit (%) 98%