Learn More
Calconcarbonsäure, Honeywell™
Artikelnummer. 15601950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15601950 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
15691940 1 g Glasflasche 1 Gramm
15681940 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15601950
Marke: Honeywell-Fluka 2126050G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3737-95-9
Summenformel C21H14N2O7.HCl
Molekulargewicht (g/mol) 438.41
MDL-Nummer MFCD00004078
InChI-Schlüssel ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
PubChem CID 5895210
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1 -ylidene)hydrazinyl]naphthalin-2-Carboxylsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calconcarboxylsäure
Schmelzpunkt 300 °C
Namenshinweis Für die Komplexometrie
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 727492
Formelmasse 438.41 mol
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Violett
Menge 50 g
Physikalische Form Pulver