Learn More
Fisherbrand™ Kalibrierte Ersatzsonden für Traceable™ Datenprotokollier-Ethernet-Thermometer
Artikelnummer. 16556820 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Flaschenfühler
Thermometer-Sonde
Zur Verwendung mit (Geräte):
6600FS Thermometer
6601FS Thermometer
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16556820 Thermometer-Sonde 6601FS Thermometer 1 Stück
16546820 Flaschenfühler 6600FS Thermometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16556820
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzsonden, mit denen Sie Zeit und Geld sparen können, indem Sie Sonden, die beschädigt sind oder neu kalibriert werden müssen, einfach ersetzen.
  • Sie brauchen Ihr Thermometer nicht zur Neukalibrierung einzusenden. – Ersetzen Sie einfach die neu kalibrierte Sonde.
  • Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST
Abmessungen (L x B x H) 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 in.)
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung
Länge (angloamerikanisch) Kabel 120 in.
Länge gesamt (angloamerikanisch) 125 in.
Länge (metrisch) Kabel 304,8 cm
Gesamtlänge (metrisch) 317,5 cm
Material Edelstahl
Produkttyp Thermometer-Sonde
Beschreibung Ersatz-Edelstahlsonde mit Kalibrierung
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 6601FS Thermometer
Genauigkeit ±0,10 °C