missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ Kalibrierungskugeln für Siebe

Artikelnummer. 11954295
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
1,18 mm
2,36 mm
212 μm
250 μm
300 μm
500 μm
53 μm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Packungsgröße
11954295 53 μm 5 Stück
11924305 212 μm 5 Stück
11914315 1,18 mm 3 Stück
11904465 2,36 mm 2 Stück
11964305 500 μm 5 Stück
11934305 250 μm 5 Stück
11944305 300 μm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11954295 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. ZSICSA.053
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Kalibrierung von Drahtgeflechtsieben. Alle von Endecotts gelieferten Referenzproben sind mit einem Kalibrierzertifikat versehen und sind vollständig auf National Standards (ANSI) rückführbar

  • Kalibriert Siebe mit einer Genauigkeit von ±1 μm
  • Kalknatronglas-Mikrosphären gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen.
  • Rückführbar auf United Kingdom National Physical Laboratory
  • Die Normen beinhalten eine Kalibrierungstafel.

Spezifikation

Produkttyp Kalibrierkugelsieb
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Sieb
Verpackungsmenge 5/Packung
Partikelgröße 53 μm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.