Learn More
Endecotts™ Kalibrierungskugeln für Siebe
Artikelnummer. 11964305
Click to view available options
Partikelgröße:
1,18 mm
2,36 mm
212 μm
250 μm
300 μm
500 μm
53 μm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11964305
Marke: Endecotts™ ZSICSA.500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Kalibrierung von Drahtgeflechtsieben. Alle von Endecotts gelieferten Referenzproben sind mit einem Kalibrierzertifikat versehen und sind vollständig auf National Standards (ANSI) rückführbar
  • Siebkalibrierung mit einer Genauigkeit von ±1μ m
  • Kalknatronglas-Mikrosphären gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen.
  • Rückführbar auf United Kingdom National Physical Laboratory
  • Die Normen beinhalten eine Kalibrierungstafel.
Spezifikation
Produkttyp Kalibrierkugelsieb
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Sieb
Verpackungsmenge 5/Packung
Partikelgröße 500 μm