Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur und Feuchte
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Dauer:
60 bis 120 min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messung in der Mitte der Kammer bei 25 ° C/60 % RH oder bei angegebenen Testwerten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Schränke Serien KBF, KBF-S |
| Beschreibung | Kalibrierzertifikat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit – Messung in der Mitte der Kammer bei 25 °C/60 % relative Luftfeuchtigkeit oder bei den angegebenen Testwerten |
| Dauer | 60 bis 120 min |
| Produkttyp | Kalibrierungszertifikat |