Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur
Artikelnummer. 15943002 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Schränke MK 56, MK 115, MK 240, MK 720
BINDER Schränke MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
BINDER Schränke MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
BINDER Schränke MKT 115, MKT 240, MKT 720
Kalibrierpunkte:
15 bis 18 Messpunkte
1 Messpunkt
27 Messpunkte
9 Messpunkte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15943002
Marke: BINDER™ 80121568
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kalibrierzertifikat Temperatur
  • Messung bei vorgegebener Temperatur
  • Inklusive Zertifikat
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Schränke MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
Beschreibung Kalibrierzertifikat, Temperatur – Temperaturmessung mit Zertifikat, 9 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur)
Kalibrierpunkte 9 Messpunkte
Dauer 60 to 120 min.
Produkttyp Kalibrierzertifikat, Temperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung