Beschreibung
- Messung bei vorgegebener Temperatur
- Inklusive Zertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Schränke MK 56, MK 115, MK 240, MK 720 |
| Beschreibung | Kalibrierzertifikat, Temperatur – Temperaturmessung inkl. Zertifikat und 27 Messpunkte (bei vorgegebener Temperatur) |
| Kalibrierpunkte | 27 Messpunkte |
| Dauer | 60 to 120 min. |
| Produkttyp | Kalibrierzertifikat, Temperatur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturmessung |