Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Artikelnummer. 30484468
Click to view available options
Brechungsindex:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Unit Size:
15 Milliliter
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30484468
Brand: Xylem SS112
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Sucrose solution for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Calibration Fluid
Brechungsindex 1.34968
Zur Verwendung mit (Geräte) Refractometer