Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Click to view available options
Brechungsindex:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Packungsgröße:
15 Milliliter
Beschreibung
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Calibration Fluid |
| Brechungsindex | 1.35171 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Refractometer |