Learn More
Agilent BioTek Kalibrierlösung mit 1 Küvette
Artikelnummer. 16523042 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nur Gen5v1.0- und Take3-Modul, Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Wasch- und Lesegeräte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16523042
Marke: Agilent BioTek 4690008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kalibrierlösung mit 1 Küvette enthält die Take3 Kalibrierlösung und eine Quarzküvette mit Stoppern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Nur Gen5v1.0- und Take3-Modul, Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Wasch- und Lesegeräte
Enthält Take3 Kalibrierlösung (Teilenr.: 4693002); 1 Quarzküvette mit Stopfen (Teilenr.: 48723)