Learn More
Brady™ Beschreibbare Kalibrierungsetiketten
Artikelnummer. 17122695 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün auf Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17122695 Grün auf Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17122695 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 149350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 €
    136.43 € / 1 Stück
    Sparen 5.57 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die beschreibbaren Prüf- und Kalibrierungsetiketten bestehen aus einem strapazierfähigen und kostengünstigen Vinylgewebe, das sich problemlos neu positionieren lässt.
  • Halten Sie wichtige Informationen zum Zeitpunkt der Bewerbung fest.
  • Brady™ Das repositionierbare Vinylgewebe B-500 haftet fest auf Oberflächen, ermöglicht aber bei Bedarf ein einfaches Umpositionieren des Gegenstands.
  • Hervorragende Flexibilität zum Umwickeln gekrümmter Oberflächen
  • Hält mäßiger Hitze, Öl, Wasser und Schmutz stand.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Ohne
Farbe Grün auf Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinylgewebe
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inventar- und Inspektionskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Etiketten pro Bogen 14
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 350 Etiketten/Karton
Menge 350 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 8,8 Mio.
Dicke (metrisch) 0.224 mm
Abmessungen (L x B) 15.88 x 38.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,625 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,625 in.
Höhe (metrisch) 15.9 mm
Alternate Part Number WO-10-PK