Learn More
Kalifornisches Restlösungsmittelgemisch 2A 1000 μg/ml in Dimethylsulfoxid Zweite Quelle, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 106-97-8, 74-98-6 |
| Menge | 1 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Dimethyl Sulfoxide |