Learn More
Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker) Mouse, Clone: CANX/1543, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Antigen Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker)
Klon CANX/1543
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15961128
Unterlagen ansehen
EnquireBio
821-MSM3-P0
20 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15971128
Unterlagen ansehen
EnquireBio
821-MSM3-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40 €
478.00 € / 100 Mikrogramm
Sparen 76.40 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein (apprx. aa 1-300)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
90kDa
CANX/1543
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
821
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic
HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine.