missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain 3 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18658132 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18658132 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18658132

Marke: Novus Biologicals NBP297309APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Calpain 3 Polyclonal antibody specifically detects Calpain 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calpain 3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias calpain 3, (p94), Calpain L3, Calpain p94, calpain, large polypeptide L3, calpain-3, CANP 3, CANP3MGC4403, CANPL3, EC 3.4.22, EC 3.4.22.54, LGMD2, LGMD2A, MGC10767, MGC11121, MGC14344, Muscle-specific calcium-activated neutral protease 3, muscle-specific calcium-activated neutral protease 3 large subunit, NCL1, nCL-1large [catalytic] subunit, New calpain 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Calpain 3 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 825
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.