missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Calpain 3 Polyclonal antibody specifically detects Calpain 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Calpain 3 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | calpain 3, (p94), Calpain L3, Calpain p94, calpain, large polypeptide L3, calpain-3, CANP 3, CANP3MGC4403, CANPL3, EC 3.4.22, EC 3.4.22.54, LGMD2, LGMD2A, MGC10767, MGC11121, MGC14344, Muscle-specific calcium-activated neutral protease 3, muscle-specific calcium-activated neutral protease 3 large subunit, NCL1, nCL-1large [catalytic] subunit, New calpain 1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-309 of human CAPN3 (NP_775111.1). EEVENTISVDRPVKKKKTKPIIFVSDRANSNKELGVDQESEEGKGKTSPDKQKQSPQPQPGSSDQESEEQQQFRNIFKQIAGDDMEICADELKKVLNTVVNKHKDLKTHGFTLESCRSMIALMDTDGSGKLNLQEFHHLWNKIKAWQKIFKHYDTDQSGTINSYEMRNAVNDAGFHLNNQLYDIITMRYADKHMNIDFDSFICCFVRLEGMFRAFHAFDKDGDGIIKLNVLEWLQLTMYA |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?