Learn More
Calpain 3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18646901 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18646901 0.02 mL 0.02 Milliliter
18626110 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18646901
Marke: Novus Biologicals NBP2924030.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Calpain 3 Polyclonal antibody specifically detects Calpain 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Calpain 3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias calpain 3, (p94), Calpain L3, Calpain p94, calpain, large polypeptide L3, calpain-3, CANP 3, CANP3MGC4403, CANPL3, EC 3.4.22, EC 3.4.22.54, LGMD2, LGMD2A, MGC10767, MGC11121, MGC14344, Muscle-specific calcium-activated neutral protease 3, muscle-specific calcium-activated neutral protease 3 large subunit, NCL1, nCL-1large [catalytic] subunit, New calpain 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-309 of human CAPN3 (NP_775111.1). EEVENTISVDRPVKKKKTKPIIFVSDRANSNKELGVDQESEEGKGKTSPDKQKQSPQPQPGSSDQESEEQQQFRNIFKQIAGDDMEICADELKKVLNTVVNKHKDLKTHGFTLESCRSMIALMDTDGSGKLNLQEFHHLWNKIKAWQKIFKHYDTDQSGTINSYEMRNAVNDAGFHLNNQLYDIITMRYADKHMNIDFDSFICCFVRLEGMFRAFHAFDKDGDGIIKLNVLEWLQLTMYA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 825
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG