missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain S1 Antibody, PE, R&D Systems™

Artikelnummer. 18600067 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18600067 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600067 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306243PE

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

Calpain S1 Polyclonal antibody specifically detects Calpain S1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calpain S1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Calcium-activated neutral proteinase small subunit, Calcium-dependent protease small subunit 1, calcium-dependent protease, small subunit, calpain 4, small subunit (30K), Calpain regulatory subunit, calpain small subunit 1, calpain, small polypeptide, CALPAIN4, CANP, CANPS, CAPN4, CDPS, CSS1, epididymis secretory sperm binding protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Calpain S1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 826
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.