missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calponin 2 Antibody (24H5) - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43575
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Calponin 2 Monoclonal antibody specifically detects Calponin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| Calponin 2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| calponin 2, Calponin H2, smooth muscle, calponin-2, Neutral calponin | |
| The original antibody was generated by immunizing mice with Calponin 2. (Uniprot# Q99439) | |
| 0.2 mg | |
| Signal Transduction | |
| 1265 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 24H5 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur