Beschreibung
Calreticulin-2/CALR3 Polyclonal specifically detects Calreticulin-2/CALR3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Calreticulin-2/CALR3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q96L12 |
| Gen-Alias | calreticulin 2, calreticulin 3, Calreticulin-2, calreticulin-3, cancer/testis antigen 93, CRT2calreticulin-2, CT93, FLJ25355, MGC26577 |
| Gensymbole | CALR3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |