Learn More
Calreticulin Antibody (1G6A7), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18402147 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18402147 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18402147
Marke: Novus Biologicals NBP147518MFV450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Calreticulin Monoclonal antibody specifically detects Calreticulin in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Calreticulin
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G6A7
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias autoantigen Ro, CALR, calregulin, calreticulin, cC1qR, CRP55, CRT, Endoplasmic reticulum resident protein 60, epididymis secretory sperm binding protein Li 99n, ERp60, FLJ26680, grp60, HACBP, HEL-S-99n, RO, Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin), SSA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Calreticulin Antibody (1G6A7) was developed against a synthetic peptide corresponding to the C-terminus (EEEDVPGQAKDELC) of human Calreticulin, conjugated to KLH. [UniProt# P27797]
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Immunology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 811
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a