missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calreticulin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-48491
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Calreticulin Polyclonal antibody specifically detects Calreticulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Calreticulin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| autoantigen Ro, CALR, calregulin, calreticulin, cC1qR, CRP55, CRT, Endoplasmic reticulum resident protein 60, epididymis secretory sperm binding protein Li 99n, ERp60, FLJ26680, grp60, HACBP, HEL-S-99n, RO, Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro, calreticulin), SSA | |
| Calreticulin Antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFLPPKKIKDPDASKPEDWDERAKIDDPTDS | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Immunology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 811 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur