missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calreticulin Antibody (SAIC-16D-6B9) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20094JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Calreticulin Monoclonal antibody specifically detects Calreticulin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Mass Spectrometry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Calreticulin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| autoantigen Ro, CALR, calregulin, calreticulin, cC1qR, CRP55, CRT, Endoplasmic reticulum resident protein 60, epididymis secretory sperm binding protein Li 99n, ERp60, FLJ26680, grp60, HACBP, HEL-S-99n, RO, Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin), SSA | |
| Peptide 'GLQTSQDAR', derived from the calcium-binding protein chaperone Calreticulin, conjugated to KLH. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Immunology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 811 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Mass Spectrometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| SAIC-16D-6B9 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur