missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calretinin Antibody (CL12838) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18561V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Calretinin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P22676, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Phospho Specific | |
| 794 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12838 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur