missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calretinin Antibody (CL12838) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290072 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
Code produit. Menge unitSize
30290072 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30290072

Marque: Novus Biologicals NBP318561JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Calretinin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12838
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P22676, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 794
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.