missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calsequestrin 2 Antibody (4E10), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18471696 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18471696 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18471696

Marke: Novus Biologicals NBP174043MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Calsequestrin 2 Monoclonal antibody specifically detects Calsequestrin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calsequestrin 2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 4E10
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias calsequestrin 2 (cardiac muscle), calsequestrin 2, fast-twitch, cardiac muscle, Calsequestrin, cardiac muscle isoform, calsequestrin-2, FLJ26321, FLJ93514, PDIB2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Calsequestrin 2 (20-399aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 845
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.