Learn More
Calsequestrin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200042369 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18494572 25 μL 25 Mikroliter
18170554 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18494572
Marke: Novus Biologicals NBP23374725ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Calsequestrin 2 Polyclonal specifically detects Calsequestrin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Calsequestrin 2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O14958
Gen-Alias calsequestrin 2 (cardiac muscle), calsequestrin 2, fast-twitch, cardiac muscle, Calsequestrin, cardiac muscle isoform, calsequestrin-2, FLJ26321, FLJ93514, PDIB2
Gensymbole CASQ2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LEHKAIGFVMVDAKKEAKLAKKLGFDEEGSLY
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 845
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG