missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Handschuhe

Artikelnummer. 10184304
Change view
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
1 Stück
100 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
10184304 9 1 Stück
10004714 7 100 Paare
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 10184304

Marke: Honeywell KCL™ 072209141E

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Handschuhe bestehen aus Polychloropren und Latex für die perfekte Balance zwischen chemischer und mechanischer Beständigkeit.

  • Polychloropren- und Naturlatexkonstruktion für chemische und mechanische Beständigkeit
  • Langlebigere Alternative zu Naturlatex
  • Das anatomische Design trägt zur Verringerung der Ermüdung des Bedieners bei
  • Gute Flexibilität und ein ausgeprägtes Handflächenprofil sorgen für ausgezeichnete Empfindlichkeit und sicheren Halt
  • Futter aus Baumwollflocken sorgt für Tragekomfort
  • Hohe Benutzerakzeptanz durch ausgezeichneten Komfort, Zuverlässigkeit und Mehrwert
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA 3
Farbe Rot
Cut Resistance Rating 1
Material Polychloropren, Latex
Größe 9
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienschutz
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Durchstechfestigkeit 1
Beständig gegen Beständigkeit gegen Permeation durch Chemikalien: AKL
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.