missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Handschuhe
Beschreibung
- Polychloropren- und Naturlatexkonstruktion für chemische und mechanische Beständigkeit
- Langlebigere Alternative zu Naturlatex
- Das anatomische Design trägt zur Verringerung der Ermüdung des Bedieners bei
- Gute Flexibilität und ein ausgeprägtes Handflächenprofil sorgen für ausgezeichnete Empfindlichkeit und sicheren Halt
- Futter aus Baumwollflocken sorgt für Tragekomfort
- Hohe Benutzerakzeptanz durch ausgezeichneten Komfort, Zuverlässigkeit und Mehrwert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA 3 |
| Farbe | Rot |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Polychloropren, Latex |
| Größe | 7 |
| Dicke (metrisch) | 0,6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemikalienschutz |
| Auskleidungsmaterial | Baumvollvelours |
| Durchstechfestigkeit | 1 |
| Beständig gegen | Beständigkeit gegen Permeation durch Chemikalien: AKL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?