Learn More
Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Handschuhe
Artikelnummer. 10328154
Change view
Click to view available options
Größe:
7
10
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
10328154 7 -
10636985 10 10 Paare
2 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10328154
Marke: Honeywell KCL™ 073007141E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Handschuhe sind sehr gute Schutzhandschuhe aus hochwertigem Nitril, das sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.
  • Hochwertiges Nitril
  • Großes Spektrum an chemischer Beständigkeit
  • Vielseitiger Handschuh, geeignet für zahlreiche Felder
  • Gute Flexibilität
  • Anatomisches Design und hervorragende Passform
  • Gute Empfindlichkeit
  • Geflocktes Futter für zusätzlichen Komfort
  • Zugelassen für die Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln gemäß EU 1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-Kategorie PSA 3, geeignet für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Cut Resistance Rating 0
Material Nitril
Größe 7
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Auskleidung Flock-Einlage
Durchstechfestigkeit 1
Beständig gegen Beständigkeit gegen Permeation durch Chemikalien: AJL
Reißfestigkeit 0
Länge (metrisch) 300-320 mm