Learn More
Motic™ Kameraadapter C-Mount 0.5X, 1 Zoll
Artikelnummer. 15405112
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 0.5X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
15405112 Gehäuse 0.5X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15405112 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101005600031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.65 €
    72.00 € / 1 Stück
    Sparen 13.65 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem passenden Adapter für Kamera und Mikroskop können Sie das Potenzial der Mikrofotografie voll ausschöpfen. Der Motic™ Kamera-Adapter, C-Mount 0.5X, 1 Zoll verwendet den Industriestandard-Anschluss für digitale Bildgebungsgeräte speziell für M
  • Schließen Sie mit diesem Adapter eine C-Mount-Kamera mit 1-Zoll-Sensor an.
  • Geeignet für Lehrmikroskope der Serie 28.
Spezifikation
Typ C-Mount-Adapter
Anschlusstypen C-Mount
Zur Verwendung mit (Geräte) Lehr-Mikroskope der Serie 28, 1 in.Kamerasensor mit C-Mount
Vergrößerungsleistung Gehäuse 0.5X