Learn More
Carl Zeiss™ Kameraadapter
Artikelnummer. 11875873
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
60N-C 0,75 in.
60N-C 1,0 in.
P95-C 0,50 in.
P95-C 0,75 in.
SLR
T2-T2 DSLR
Vergrößerungsleistung:
0.5x
0.63x
0.65x
1.0X
1.6X
2.5X
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Vergrößerungsleistung unitSize
11875873 SLR 2.5X 1 Stück
11856432 T2-T2 DSLR 1.6X 1 Stück
11895440 60N-C 0,75 in. 0.5x 1 Stück
10337143 P95-C 0,75 in. 0.65x -
10397183 P95-C 0,50 in. 0.5x 1 Stück
10875741 60N-C 0,75 in. 0.63x 1 Stück
15150705 60N-C 1,0 in. 1.0X 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11875873 Lieferant Carl Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4261160000000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
C-Mount-Kameraadapter für Primovert
  • Erfordert Primovert
  • Mit einem Phototubus C-Mount-Kameraadapter
  • Für Primovert
Spezifikation
Typ Kameraadapter
Beschreibung SLR
Vergrößerungsleistung 2.5X
Menge Je 1