Learn More
Olympus™ Kameralinse, 0.4x
Beschreibung
- Kameraadapter für Olympus™ Mikroskope.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kameralinse |
| Objektivtyp | Plan-achromatisch |
| Vergrößerungsleistung | 0.4X. |
| Numerische Apertur | 0,008 bis 0,027 |