missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CaMKI Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1290), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30088821
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30088821 100 μL 100 Mikroliter
30088765 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30088821 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA553152

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CAMK1 (CaMK1) is a serine/threonine kinase that is a member of the calcium/calmodulin-dependent protein kinase family. It is involved in cell differentiation, nervous system development, and signal transduction. CAMK1 is expressed in many tissues and is a component of a calmodulin-dependent protein kinase cascade. Calcium/calmodulin directly activates calcium/calmodulin-dependent protein kinase I by binding to the enzyme and indirectly promotes the phosphorylation and synergistic activation of the enzyme by calcium/calmodulin-dependent protein kinase I kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CaMKI
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 23GB1290
Konzentration 0.59 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CAMK1
Gen-Zugriffsnummer Q14012, Q63450, Q91YS8
Gen-Alias AI505105; calcium/calmodulin dependent protein kinase I; calcium/calmodulin-dependent protein kinase I; calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1; CaM kinase I; CaM kinase I alpha; Camk1; CAMK1-PEN; Camki; caM-KI; CaMKIalpha; CaMKI-alpha; D6Ertd263e; G alpha interacting protein; Gaip; MGC120317; MGC120318; regulator of G-protein signalling 19
Gensymbole CAMK1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CaMKI.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 171503, 52163, 8536
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.