Learn More
CaMKII alpha/beta, p Thr286, p Thr287 Antibody (22B1), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18575942 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18575942 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18575942
Marke: Novus Biologicals NB110968690.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
CaMKII alpha/beta Monoclonal specifically detects CaMKII alpha/beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CaMKII alpha/beta (p Thr286, p Thr287)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 22B1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunoblotting
Gen-Zugriffsnummer P11275
Gen-Alias calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha-B subunit, CaM kinase II alpha subunit, CaM kinase II subunit alpha, CAMKAcalcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha, CaMK-II alpha subunit, CaMK-II subunit alpha, CaMKIINalpha, CaM-kinase II alpha chain, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, KIAA0968calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II alpha chain
Gensymbole CAMK2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 815
Testspezifität This antibody is specific for a and B subunits of CaMKII only when they are phosphorylated at Thr-286/287 (in B).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1