Learn More
R&D Systems™ Camostat mesylate
Artikelnummer. 18782494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18782494 50 mg 50 Milligramm
18712614 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18782494 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3193/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active protease inhibitor
Camostat mesylate is an orally active protease inhibitor. Inhibits trypsin and various inflammatory proteases including plasmin, kallikrein and thrombin. Suppresses pancreatitis-induced pain in rats following oral administration. Also inhibits transmembrane serine protease TMPRSS2 and partially blocks entry of SARS-Cov-2 (COVID-19) into lung cells in vitro.
R&D Systems products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59721-29-8
Summenformel C21H26N4O8S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Camostat mesylate
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 494.52
Reinheit >98%
Molekulargewicht 494.52