Learn More
Camostat Mesylat, TRC
Artikelnummer. 30136252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136252 1 g 1 Gramm
30134353 2.5 g 2.50 Gramm
30007921 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136252 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1503001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59721-29-8
Summenformel C20 H22 N4 O5 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 494.52
Synonym Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, monomethanesulfonate (9CI), Camostat mesylate, Camostat monomethanesulfonate, FOY 305, FOY-S 980, Foipan
IUPAC-Name [4-[2-[2-(Dimethylamino)-2-Oxoethoxy]-2-Oxoethyl]phenyl] 4-Carbamimidobidobenzoat; Methanesulfonsäure
SMILES CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(OC(=O)c2ccc(NC(=N)N)cc2)cc1.CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Camostat Mesylate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4)
Formelmasse 494.1471