Learn More
Cytiva cAMP Direct BioTrak™ EIA
Artikelnummer. 10451835 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Bestimmungen
96 Bestimmungen
Assay-Empfindlichkeit::
38,4 pg/ml (ohne Acetylierung)
38,4 pg/ml (ohne Acetylierung), 14 pg/ml (mit Acetylierung)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Assay-Empfindlichkeit: unitSize
10451835 96 Bestimmungen 38,4 pg/ml (ohne Acetylierung) 1 Stück
11798358 5 x 96 Bestimmungen 38,4 pg/ml (ohne Acetylierung), 14 pg/ml (mit Acetylierung) -
10585155 96 Bestimmungen 38,4 pg/ml (ohne Acetylierung), 14 pg/ml (mit Acetylierung) 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10451835
Marke: Cytiva RPN2251
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Konjugat, Antiserum, Assay-Puffer, Waschpuffer, Substratkomponenten, beschichtete 96-Well Platten
  • 45001768: Mit Standard
  • 45001770 für Acetylierungsassays und Nicht-Acetylierungsassays: Lyse-Reagenzien nicht im Lieferumfang enthalten
Zur direkten Messung von cAMP in Zelllysaten ohne Entfernung von Extraktionsreagenzien. Cytiva Life Sciences™ cAMP Direct BioTrak™ EIA ist eine praktische, hochempfindliche Peroxidase-basierte Technologie zur Messung der in einer Probe vorhandenen Proteinmenge an einem einzigen Tag.
  • Flexibles Verfahren – Auswahl an Assay-Protokollen
  • Schnell-Assay-Protokoll
  • Nicht radioaktiv
  • Messung mit hoher Präzision und hoher Korrektheit
  • Gebrauchsfertiges Substrat
  • Reagenzien farbcodiert
  • Fünf-Stunden-Protokoll
  • Kits mit oder Acetylierungsreagenz verfügbar
  • Großmengen-Kit wird ohne Lyse-Puffer geliefert
  • Zwei Größen: 25–6400 fmol/Well [ohne Acetylierung], 2–128 fmol/Well [Acetylierung]
  • Empfindlichkeit: 38.4 pg/ml [ohne Acetylierung] und 14 pg/ml [Acetylierung]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Empfindlichkeit: 38,4 pg/ml (ohne Acetylierung)
Produkttyp cAMP biotrak Enzym-Immuno-Assay-System (EIA-System)
Ausreichend für 96-Well Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für Forschungszwecke verwendet, erübrigt langwierige Probenextraktionsverfahren und erlaubt direkte cAMP-Messung
Kitinhalt Beschichtete 96-Well-Platten, Acetylierungsassay und Nicht-Acetylierungsassay Standard-Lyse-Reagenz 1, Antiserum, Assaypuffer, Lyse-Reagenz 2, Peroxidase-Konjugat cAMP-HRP, lyophilisiert, TMB-Substrat, Waschpuffer
Menge 96 Bestimmungen
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride
  • UNKNOWN ACUTE-100 (kit) Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100 (kit)% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.