Learn More
R&D Systems™ cAMP Parameter Assay Kit
Artikelnummer. p-4753494
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1/Packung
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge Ausreichend für unitSize
18752324 1 Kit 1 x 96-Well-Platte 1 Set
18772014 1/Packung 6 x 96-Well-Platten 1 Set
2 options
Artikelnummer. 18752324
Marke: R&D Systems™ KGE002B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
cAMP Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The cAMP Parameter Assay Kit quantifies multi-species cAMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 3.75 to 240 pmol/mL
Assay-Empfindlichkeit: 8.57 pmol/mL
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum, Urin
Spezifität Cyclic AMP Levels in Various Samples
Ausreichend für 1 x 96-Well-Platte
Zielspezies Multi-species
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.